Tisk…
2-Fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-3-methoxybenzene
PC7985-1G PC7985-25G PC7985-5G
APOSPC7985-1GEA 1580 CZK
APOSPC7985-1G APOSPC7985-25G APOSPC7985-5G
2-Fluoro-3-methoxybenzyl bromide
2-Fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrFO
MW: 219.06 g/mol
Bod varu: 126…127 °C/10mmHg
Bod tání: 45…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09743597
CAS číslo: 447463-56-1
UN: 3261
ADR: 8 III