Tisk…
2,6-Difluoro-3-iodopyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7983-5G PC7983-1G PC7983-10G
APOSPC7983-5GEA 1540 CZK
APOSPC7983-5G APOSPC7983-1G APOSPC7983-10G
2,6-Difluoro-3-iodopyridine 97%
2,6-Difluoro-3-iodopyridine
Vzorec: C₅H₂F₂IN
MW: 240,98 g/mol
Bod varu: 85…87 °C/15mmHg
Bod tání: 41…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09743595
CAS číslo: 685517-67-3