2,6-Difluoronicotinaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,6-Difluoropyridine-3-carbaldehyde, 2,6-Difluoropyridine-3-carboxaldehyde
PC7981-100G
PC7981-25G
PC7981-5G
APOSPC7981-100GEA
15340
CZK
APOSPC7981-100G
APOSPC7981-25G
APOSPC7981-5G
2,6-Difluoronicotinaldehyde 97%
2,6-Difluoronicotinaldehyde
Vzorec:
C₆H₃F₂NO MW: 143,093 g/mol Bod varu: 64…66 °C/15mmHg Bod tání: 19…20 °C Hustota: 1,378 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD08277633 CAS číslo: 155601-65-3 |