Vanadium(IV) fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Vanadium tetrafluoride
PC7980-100G
PC7980-25G
APOSPC7980-100GEA
8570
CZK
APOSPC7980-100G
APOSPC7980-25G
Vanadium(IV) fluoride 95%
Vanadium(IV) fluoride
Vzorec:
F₄V MW: 126.94 Bod tání: 325 °C Hustota: 2.975 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042554 CAS číslo: 10049-16-8 EINECS: 233-171-7 UN: 3285 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,10057 |