Tisk…
tert-Butyl-2-chloro-4-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
PC7974-5G
APOSPC7974-5GEA 1450 CZK
APOSPC7974-5G
tert-Butyl-2-chloro-4-fluorobenzoate
tert-Butyl-2-chloro-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₂ClFO₂
MW: 230,6632 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800898
CAS číslo: 911314-43-7