Tisk…
tert-Butyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7973-1G PC7973-5G
APOSPC7973-1GEA 4340 CZK
APOSPC7973-1G APOSPC7973-5G
tert-Butyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
tert-Butyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₂BrFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800899
CAS číslo: 951884-50-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III