3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine, 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-ol
PC7971-1G
PC7971-5G
PC7971-10G
APOSPC7971-1GEA
622
CZK
APOSPC7971-1G
APOSPC7971-5G
APOSPC7971-10G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Vzorec:
C₆H₃BrF₃NO MW: 241,995 g/mol Bod tání: 170…171 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02691223 CAS číslo: 76041-73-1 |