Tisk…
2,3-Difluoro-4-methoxybenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7967-5G PC7967-1G
APOSPC7967-5GEA 5130 CZK
APOSPC7967-5G APOSPC7967-1G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzamide 98%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzamide
Vzorec: C₈H₇F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115983
CAS číslo: 886500-67-0