2,3-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7965-5G
PC7965-1G
PC7965-25G
APOSPC7965-5GEA
4440
CZK
APOSPC7965-5G
APOSPC7965-1G
APOSPC7965-25G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde 98%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₆F₂O₂ Bod tání: 65…66 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115981 CAS číslo: 256417-11-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...