Tisk…
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7963-100G PC7963-25G PC7963-500G
APOSPC7963-100GEA 7910 CZK
APOSPC7963-100G APOSPC7963-25G APOSPC7963-500G
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₈H₄FNO₂
Bod tání: 214…216 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094454
CAS číslo: 164149-28-4