3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinethiol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC7961-1G
PC7961-5G
PC7961-10G
APOSPC7961-1GEA
1120
CZK
APOSPC7961-1G
APOSPC7961-5G
APOSPC7961-10G
3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinethiol 97%
3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinethiol
Vzorec:
C₆H₄F₃NS Bod tání: 178…183 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00178749 CAS číslo: 104040-74-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |