Tisk…
ω-Fluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7958-1G
APOSPC7958-1GEA 0 CZK
APOSPC7958-1G
ω-Fluoroacetophenone
ω-Fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₇FO
Bod varu: 61,5…64.4 °C/1.3mmHg
Bod tání: 26…27 °C
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08461612
CAS číslo: 450-95-3
UN: 1759
ADR: 8,III