Tisk…
3-Bromo-2-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7951-5G PC7951-100G PC7951-25G
APOSPC7951-5GEA 0 CZK
APOSPC7951-5G APOSPC7951-100G APOSPC7951-25G
3-Bromo-2-fluoropyridine 98%
3-Bromo-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃BrFN
Bod varu: 76 °C/20mmHg
Bod vzplanutí: <90 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04112496
CAS číslo: 36178-05-9
UN: 2810
ADR: 6.1,II