Tisk…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7947-1G PC7947-25G PC7947-5G
APOSPC7947-1GEA 622 CZK
APOSPC7947-1G APOSPC7947-25G APOSPC7947-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂Cl₂F₃N
MW: 215,99 g/mol
Bod varu: 56…57 °C/10mmHg
Hustota: 1,505 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042246
CAS číslo: 39890-98-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III