Tisk…
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7946-1G PC7946-5G
APOSPC7946-1GEA 4570 CZK
APOSPC7946-1G APOSPC7946-5G
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Fluorinated mass marker up to mass 443
Vzorec: C₁₈H₅F₁₀P
Bod varu: 105 °C/0,2mmHg
Bod tání: 55…65 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000291
CAS číslo: 5074-71-5
EINECS: 225-780-1