Tisk…
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7943-1G PC7943-500MG PC7943-5G
APOSPC7943-1GEA 7670 CZK
APOSPC7943-1G APOSPC7943-500MG APOSPC7943-5G
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 95+%
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄F₃IN₂O₂
Bod tání: 102…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14560546
CAS číslo: 543740-74-5