Tisk…
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7934-25G PC7934-5G
APOSPC7934-25GEA 5790 CZK
APOSPC7934-25G APOSPC7934-5G
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₂F₄O
MW: 178,09 g/mol
Bod varu: 178 °C
Hustota: 1,525 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167387
CAS číslo: 19842-76-3