Tisk…
4,5-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7933-1G PC7933-5G
APOSPC7933-1GEA 2480 CZK
APOSPC7933-1G APOSPC7933-5G
4,5-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
4,5-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂Cl₃FO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094453
CAS číslo: 13656-52-5
UN: 3261
ADR: 8,III