Tisk…
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7925-25G PC7925-100G
APOSPC7925-25GEA 4370 CZK
APOSPC7925-25G APOSPC7925-100G
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane
Vzorec: C₁₂H₂₁F₉O₃Si₃
Bod varu: 135 °C/22mmHg
Bod tání: 34…36 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054667
CAS číslo: 2374-14-3
EINECS: 219-154-7