Tisk…
4,4-Difluorocyclohexanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7922-1G PC7922-5G PC7922-10G
APOSPC7922-1GEA 1240 CZK
APOSPC7922-1G APOSPC7922-5G APOSPC7922-10G
4,4-Difluorocyclohexanone
4,4-Difluorocyclohexanone
Vzorec: C₆H₈F₂O
Bod tání: 34…37 °C
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08146635
CAS číslo: 22515-18-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III