Tisk…
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7919-1G PC7919-5G PC7919-250MG
APOSPC7919-1GEA 1170 CZK
APOSPC7919-1G APOSPC7919-5G APOSPC7919-250MG
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene 97%
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₉H₃F₉
MW: 282,105 g/mol
Bod varu: 119,6 °C/750mmHg
Bod tání: 9 °C
Hustota: 1,5139 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054722
CAS číslo: 729-81-7
UN: 1993
ADR: 3,III