Tisk…

3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7918-1G PC7918-500MG
APOSPC7918-1GEA 9720 CZK
APOSPC7918-1G APOSPC7918-500MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BF₃O₄
Bod tání: 78…81 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09475898
CAS číslo: 957120-22-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR