Tisk…
4-Fluoro-2-methoxy-N-methylaniline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7917-1G PC7917-250MG
APOSPC7917-1GEA 4200 CZK
APOSPC7917-1G APOSPC7917-250MG
4-Fluoro-2-methoxy-N-methylaniline 96%
4-Fluoro-2-methoxy-N-methylaniline
Vzorec: C₈H₁₀FNO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09475904
CAS číslo: 941294-13-9