tert-Butyl-4-chloro-2-fluorobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7916-1G
PC7916-5G
PC7916-25G
APOSPC7916-1GEA
3640
CZK
APOSPC7916-1G
APOSPC7916-5G
APOSPC7916-25G
tert-Butyl-4-chloro-2-fluorobenzoate 97%
tert-Butyl-4-chloro-2-fluorobenzoate
Vzorec:
C₁₁H₁₂ClFO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09475908 CAS číslo: 941294-14-0 |