4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Fluoro-2-methoxyaniline hydrochloride
PC7914-1G
PC7914-25G
PC7914-5G
APOSPC7914-1GEA
622
CZK
APOSPC7914-1G
APOSPC7914-25G
APOSPC7914-5G
4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride 98%
4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride
Vzorec:
C₇H₉ClFNO MW: 177.6000 g/mol Bod tání: 201…209 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09800850 CAS číslo: 178671-97-1 |