Tisk…
2-Bromo-N-tert-butyl-5-fluorobenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7911-1G PC7911-25G PC7911-5G
APOSPC7911-1GEA 2900 CZK
APOSPC7911-1G APOSPC7911-25G APOSPC7911-5G
2-Bromo-N-tert-butyl-5-fluorobenzamide 98%
2-Bromo-N-tert-butyl-5-fluorobenzamide
Vzorec: C₁₁H₁₃BrFNO
Bod tání: 116…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09475888
CAS číslo: 941294-23-1