Tisk…
2-Bromo-5-fluoro-N-methylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7909-1G PC7909-5G
APOSPC7909-1GEA 3340 CZK
APOSPC7909-1G APOSPC7909-5G
2-Bromo-5-fluoro-N-methylbenzamide 98%
2-Bromo-5-fluoro-N-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₇BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09475889
CAS číslo: 171426-13-4