Tisk…
Tris(pentafluorophenyl)phosphine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Perfluorotriphenylphosphine, Tris(perfluorophenyl)phosphine
PC7905-1G PC7905-5G PC7905-25G
APOSPC7905-1GEA 622 CZK
APOSPC7905-1G APOSPC7905-5G APOSPC7905-25G
Tris(pentafluorophenyl)phosphine 99%
Tris(pentafluorophenyl)phosphine
Vzorec: C₁₈F₁₅P
MW: 532.15
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079654
CAS číslo: 1259-35-4
EINECS: 215-021-2