Tisk…
2,4,6-Trifluorophenylhydrazine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7903-1G PC7903-250MG PC7903-100MG
APOSPC7903-1GEA 0 CZK
APOSPC7903-1G APOSPC7903-250MG APOSPC7903-100MG
2,4,6-Trifluorophenylhydrazine 97+%
2,4,6-Trifluorophenylhydrazine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂
Bod tání: 97…101 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03095329
CAS číslo: 80025-72-5