Tisk…

4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7901-10G PC7901-5G PC7901-1G
APOSPC7901-10GEA 12010 CZK
APOSPC7901-10G APOSPC7901-5G APOSPC7901-1G
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄BrF₄N
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 875664-46-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR