2,4,6-Tris(pentafluoroethyl)-1,3,5-triazine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,4,6-Tris(perfluoroethyl)-1,3,5-triazine
PC7900-1G
PC7900-250MG
PC7900-5G
APOSPC7900-1GEA
3670
CZK
APOSPC7900-1G
APOSPC7900-250MG
APOSPC7900-5G
2,4,6-Tris(pentafluoroethyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(pentafluoroethyl)-1,3,5-triazine
Mass spectrometry standard.
Vzorec:
C₉F₁₅N₃ MW: 435.10 g/mol Bod varu: 121…122 °C Hustota: 1.6506 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042437 CAS číslo: 858-46-8 EINECS: 212-724-6 |