Tisk…
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7899-1G PC7899-5G
APOSPC7899-1GEA 2400 CZK
APOSPC7899-1G APOSPC7899-5G
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene 98%
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene
Vzorec: C₃HCl₂F₃
Bod varu: 53…55 °C
Hustota: 1,4653 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08461577
CAS číslo: 431-27-6