Tisk…

2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propan-2-yl]oxy]propane

PC7896-1G PC7896-25G PC7896-5G PC7896-250MG
APOSPC7896-1GEA 0 CZK
APOSPC7896-1G APOSPC7896-25G APOSPC7896-5G APOSPC7896-250MG
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane 97%
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane
Vzorec: C₈HF₁₇O₂
MW: 452,07 g/mol
Bod varu: 103…105 °C
Bod tání: –122 °C
Hustota: 1,659 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054714
CAS číslo: 3330-14-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR