Tisk…
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7892-1G PC7892-5G PC7892-25G
APOSPC7892-1GEA 662 CZK
APOSPC7892-1G APOSPC7892-5G APOSPC7892-25G
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid 98%
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₄F₂O₂
MW: 122,07 g/mol
Bod varu: 70…71 °C/7mmHg
Bod tání: 55…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115828
CAS číslo: 107873-03-0
UN: 3261
ADR: 8,III