2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7889-1G
PC7889-5G
APOSPC7889-1GEA
1460
CZK
APOSPC7889-1G
APOSPC7889-5G
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₉FO₂ MW: 156.16 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04116336 CAS číslo: 405-09-4 |