Tisk…
2-Bromo-5-fluoroanisole 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
PC7888-25G PC7888-5G PC7888-100G
APOSPC7888-25GEA 910 CZK
APOSPC7888-25G APOSPC7888-5G APOSPC7888-100G
2-Bromo-5-fluoroanisole 98+%
2-Bromo-5-fluoroanisole
Vzorec: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Bod varu: 143…145 °C
Hustota: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973752
CAS číslo: 450-88-4