Tisk…
Tris(4-fluorophenyl)phosphine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7886C-100G
APOSPC7886C-100GEA 3580 CZK
APOSPC7886C-100G
Tris(4-fluorophenyl)phosphine 97%
Tris(4-fluorophenyl)phosphine
Vzorec: C₁₈H₁₂F₃P
MW: 316,26 g/mol
Bod tání: 80…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013553
CAS číslo: 18437-78-0