Tisk…
Ethyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7885-1G PC7885-250MG
APOSPC7885-1GEA 7480 CZK
APOSPC7885-1G APOSPC7885-250MG
Ethyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate 97+%
Ethyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Vzorec: C₆H₇F₅O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08688581
CAS číslo: 277332-96-4