2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7871-5G
PC7871-1G
APOSPC7871-5GEA
4530
CZK
APOSPC7871-5G
APOSPC7871-1G
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid 97%
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid
Vzorec:
C₉H₈F₂O₃ MW: 202.16 Bod tání: 201…203 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02258849 CAS číslo: 124728-45-6 |