Tisk…
Fluorotriphenylsilane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7870-5G PC7870-25G
APOSPC7870-5GEA 2240 CZK
APOSPC7870-5G APOSPC7870-25G
Fluorotriphenylsilane
Fluorotriphenylsilane
Vzorec: C₁₈H₁₅FSi
Bod varu: 210 °C/10mmHg
Bod tání: 64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017899
CAS číslo: 379-50-0
UN: 3261
ADR: 8,II