Tisk…
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: alpha-Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC7869-1G PC7869-5G PC7869-10G
APOSPC7869-1GEA 622 CZK
APOSPC7869-1G APOSPC7869-5G APOSPC7869-10G
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 99+%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Vzorec: C₁₀H₈F₆O
MW: 258.16 g/mol
Bod tání: 70…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632521
CAS číslo: 368-63-8