Tisk…
Trimethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7865-100G PC7865-25G PC7865-5G
APOSPC7865-100GEA 2860 CZK
APOSPC7865-100G APOSPC7865-25G APOSPC7865-5G
Trimethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Versatile mild methylating agent
Vzorec: C₃H₉BF₄O
Bod tání: 200 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00011798
CAS číslo: 420-37-1
EINECS: 206-994-4
UN: 3261
ADR: 8,II