Tisk…
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7862-1G PC7862-100MG
APOSPC7862-1GEA 9960 CZK
APOSPC7862-1G APOSPC7862-100MG
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃F₅N₂
MW: 198,10 g/mol
Bod tání: 66…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840200
CAS číslo: 675602-89-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III