Tisk…
3-Bromo-2,6-diluorotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-2,6-difluorotoluene, 1-Bromo-2,4-difluoro-3-methylbenzene
PC7858-25G PC7858-5G
APOSPC7858-25GEA 2710 CZK
APOSPC7858-25G APOSPC7858-5G
3-Bromo-2,6-diluorotoluene 99%
3-Bromo-2,6-diluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrF₂
MW: 207.02
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412221
CAS číslo: 221220-97-9