Tisk…
3,4-Difluorophenylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7856-1G PC7856-5G PC7856-10G
APOSPC7856-1GEA 4530 CZK
APOSPC7856-1G APOSPC7856-5G APOSPC7856-10G
3,4-Difluorophenylglycine
3,4-Difluorophenylglycine
Vzorec: C₈H₇F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06246973
CAS číslo: 225641-94-1