Tisk…
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-methylbutanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,4,4-Trifluoro-DL-valine
PC7855-250MG PC7855-100MG
APOSPC7855-250MGEA 17460 CZK
APOSPC7855-250MG APOSPC7855-100MG
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-methylbutanoic acid 97%
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-methylbutanoic acid
Vzorec: C₅H₈F₃NO₂
Bod tání: 245…248 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021721
CAS číslo: 16063-79-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III