Tisk…
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7851-1G PC7851-25G PC7851-5G
APOSPC7851-1GEA 622 CZK
APOSPC7851-1G APOSPC7851-25G APOSPC7851-5G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Bod tání: 144…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01091008
CAS číslo: 220239-68-9