Tisk…
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7849-25G PC7849-5G PC7849-100G
APOSPC7849-25GEA 3710 CZK
APOSPC7849-25G APOSPC7849-5G APOSPC7849-100G
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrF₂O
MW: 221
Bod tání: 53…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08282773
CAS číslo: 398456-82-1