Tisk…
3,6-Difluorophthalic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7848-1G PC7848-250MG PC7848-5G
APOSPC7848-1GEA 2780 CZK
APOSPC7848-1G APOSPC7848-250MG APOSPC7848-5G
3,6-Difluorophthalic acid 99%
3,6-Difluorophthalic acid
Vzorec: C₈H₄F₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840499
CAS číslo: 651-97-8