Tisk…
2,3,6-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7846-1G PC7846-500MG
APOSPC7846-1GEA 11380 CZK
APOSPC7846-1G APOSPC7846-500MG
2,3,6-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2,3,6-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆HF₆N
Bod varu: 104…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840203
CAS číslo: 84940-46-5